Documenti fondamentali
QC3163
Supelco
Trace Metals 1 in Seawater - Whole Volume
certified reference material
Scegli un formato
500 ML
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 118.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-3034-1
Concentrazione
in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)