QC1102
Dioxins and Furans in Water by 8280
certified reference material
About This Item
Grado
certified reference material
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCO-358
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)