Q0132
Quinine sulfate
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 782.94 ((C20H24N2O2)2 . H2SO4 . 2H2O)
Sinonimo/i:
Quinine hemisulfate salt monohydrate, Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate
About This Item
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
PM
monograph mol wt. 782.94
Punto di fusione
~225 °C (dec.) (lit.)
Spettro attività antibiotica
parasites
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?