PHR8965
Dextroamphetamine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Densità
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)