PHR8782
Dipyridamole Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2,2′-[(6-Chloro-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bisethanol, 2,2′-{[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol, 2-Diethanolamino-6-chloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
About This Item
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
CWZFYGCEBHRUNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)