PHR8708
Eszopiclone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(+)-Eszopiclone, (+)-(5S)-6-(5-Chloropyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-Zopiclone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1255850
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)