PHR3758
Mycophenolate Mofetil Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2-Morpholinoethyl (E)-6-(1,3-dihydro-4,6-dihydroxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoate
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)