PHR3751
Nebivolol Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(RS)-6-Fluoro-2-[(RS)-oxiran-2-yl]chroman
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1457877
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 150 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)