PHR3640
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-[(1RS)-2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-ethylphenol Hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
albuterol, salbutamol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)