PHR3426
Metaraminol Bitartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Metaraminol (+)-bitartrate salt, (−)-m-Hydroxyphenylpropanolamine bitartrate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1396003
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
VENXSELNXQXCNT-IJYXXVHRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)