PHR3219
Perflubron
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
1-Bromoheptadecafluorooctane, Heptadecafluorooctyl bromide, Perfluorooctyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1510801
Famiglia di API
perflubron
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.305 (lit.)
P. eboll.
142 °C (lit.)
Densità
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C8BrF17/c9-7(22,23)5(18,19)3(14,15)1(10,11)2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)