PHR2915
Chlorthalidone Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
4′-Chloro-3′-sulfamoyl-2-benzophenone-2-carboxylic acid, 2-[3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoyl]benzoic acid
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1119309
Famiglia di API
chlorthalidone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1c(ccc(c1)C(=O)c2c(cccc2)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C14H10ClNO5S/c15-11-6-5-8(7-12(11)22(16,20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)(H2,16,20,21)
UKRADWWBRBBJLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)