PHR2709
Fexofenadine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-(4-{1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butyl}phenyl)-2-methylpropanoic acid dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1270363
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)