Documenti
PHR2687
Supelco
Streptomicina
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Streptomycin sulfate salt
About This Item
Formula condensata:
C21H39N7O12 · 1.5 H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
728.69
Beilstein:
3894995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. S1400000
traceable to USP 1623003
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
streptomycin
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O[C@@H](C)[C@]2(O)C=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]3NC(N)=N.CN[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](C)[C@]5(O)C=O)O[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]6NC(N)=N
InChI
1S/2C21H39N7O12.3H2O4S/c2*1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35;3*1-5(2,3)4/h2*4-18,26,29,31-36H,3H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);3*(H2,1,2,3,4)/t2*5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,21+;;;/m00.../s1
QTENRWWVYAAPBI-YZTFXSNBSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La streptomicina agisce inibendo la sintesi delle proteine dei procarioti legandosi alla proteina S12 della subunità ribosomiale 30S. In questo modo impedisce la transizione da complesso imitativo a ribosoma di allungamento della catena. Ciò causa errori di codifica o inibisce l′avvio.
Modalità di resistenza: Una mutazione in rpsL, un gene per la proteina ribosomiale S12, impedisce il legame della streptomicina con il ribosoma. Inoltre, un′aminoglicoside fosfotransferasi inattiva la streptomicina.
Spettro antimicrobico: La streptomicina è attiva nei confronti dei batteri gram positivi e gram negativi.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.