PHR2461
Glutathione Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(−)-Glutathione, oxidized, L-Glutathione oxidized, GSSG, Glutathiol
Scegli un formato
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
glutathione
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
178 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H][C@](N)(CCC(=O)N[C@@]([H])(CSSC[C@]([H])(NC(=O)CC[C@]([H])(N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)