PHR2379
Safinamide Mesylate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Safinamide mesylate salt, (S)-(+)-2-[[4-(3-Fluorobenzoxy)benzyl]amino]propanamide; (S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide; FCE-26743; PNU-151774E, NW-1015;
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
safinamide
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
YKOCHIUQOBQIAC-YDALLXLXSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOB(4129)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
HPLC-DAD method on Ascentis® Express C8 column analyzes safinamide purity and related impurities meeting system suitability criteria.