PHR1816
Furosemide Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Chloro-5-sulfamoylanthranilic acid, 4-CHLORO-5- SULFAMOYLANTHRANILIC ACID
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1287030
Famiglia di API
furosemide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
267 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(cc1C(O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClN2O4S/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)15(10,13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)(H2,10,13,14)
QQLJBZFXGDHSRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)