We are very pleased with this purchase, everything has going fast and your help was quick and efficient for technical information on this choice
PHR1548
Propyl Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Propyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1576402
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
25 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
propyl acetate
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
1.7 %, 37 °F
8 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)