PHR1307
Captopril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
Famiglia di API
captopril
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636)
Descrizione generale
Captopril acts by inhibiting the angiotensin-converting enzyme and is known as an antihypertensive agent. It finds wide use in the treatment of congestive heart failure.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?