PHR1299
Pamabrom
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Pamabrom, PAM
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1077708
Famiglia di API
pamabrom
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H7BrN4O2.C4H11NO/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14;1-4(2,5)3-6/h1-2H3,(H,9,10);6H,3,5H2,1-2H3
ATOTUUBRFJHZQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pamabrom is a weak diuretic which is used as an analgesic and an antihistamine for symptomatic control of the premenstrual syndrome. It typically assists in the reduction of bloating associated with premenstrual syndrome.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)