Documenti fondamentali
PHL89481
Khellin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,9-Dimethoxy-7-methyl-5H-furo[3,2-g][1]benzopyran-5-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 356.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.24
Beilstein:
263185
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
P. ebollizione
180-200 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c2OC(C)=CC(=O)c2c(OC)c3ccoc13
InChI
1S/C14H12O5/c1-7-6-9(15)10-11(16-2)8-4-5-18-12(8)14(17-3)13(10)19-7/h4-6H,1-3H3
HSMPDPBYAYSOBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)