Documenti fondamentali
PHL83719
Artemetin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Hydroxy 3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavone, Artemisetin, Erianthin, Quercetagetin 3,6,7,3′,4′-pentamethyl ether
Scegli un formato
10 MG
CHF 510.00
CHF 510.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 510.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 510.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3
RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)