Documenti fondamentali
PHL83564
Cascaroside A
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
CHF 571.00
CHF 571.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 571.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H32O14
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.53
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 571.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H32O14/c28-6-9-4-11-16(26-24(37)22(35)19(32)14(7-29)39-26)10-2-1-3-13(18(10)21(34)17(11)12(31)5-9)40-27-25(38)23(36)20(33)15(8-30)41-27/h1-5,14-16,19-20,22-33,35-38H,6-8H2/t14-,15-,16+,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
MNAYRSRTNMVAPR-ZHVWOXMGSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Applicazioni
  • Pharmacological Properties of Cascaroside A: Research on the structure-activity relationships of quinones, including Cascaroside A, highlights its potential as an anticancer drug candidate (Ozenver et al., 2024).
  • Natural Laxative Research: Studies on the isolation and quantification of anthraquinones, including Cascaroside A, from natural sources like cascara sagrada, highlight its role as a natural laxative (Migues et al., 2022).
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)