P6474
TWEEN® 80
viscous liquid, Preservative Free, Low-peroxide; Low-carbonyls
Sinonimo/i:
Monooleato di polietilenglicole sorbitano, Monooleato di poliossietilene sorbitano, POE (20) sorbitano monooleato, Polisorbato 80
Descrizione
non-ionic
Stato
viscous liquid
PM
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
Composizione
Oleic acid, ~70% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
Numero d'aggregazione
60
Impurezze
≤0.5 μmol/g Peroxides
≤1.0 μmol/g Carbonyls
≤3.0% water
CMC
0.012 mM (20-25°C)
Temp. transizione
cloud point 65 °C
Densità
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?