P2152015
Pivmecillinam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2RS,4S)-2-[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)methylene]amino]methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic acid (2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pivmecillinam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti