P1334
Sigma Pseudo™ Narcotic Scent LSD formulation
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Applicazioni
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of LSD.
Note legali
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?