NIST8631B
Medium Test Dust (MTD)
NIST®SRM®
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 20 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 8631B_cert
SRM 8631B_SDS
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)