NIST691
Iron oxide, reduced
NIST® SRM® 691
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 691_cert
SRM 691_SDS
Altre note
Aluminum Oxide (Al2O3), Calcium Oxide (CaO), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Total Fe), Magnesium Oxide (MgO), Manganese(II) Oxide (MnO), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon Dioxide (SiO2), Sodium Oxide (Na2O), Titanium Dioxide (TiO2), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Total cvarbon, Metallic Iron, Nickel (Ni), Sulfur (S), Tungsten (W), Zirconium (Zr), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Molybdenum (Mo), Nitrogen (N), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)