NIST614
Trace elements in glass
NIST® SRM® 614
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 wafers
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 614_cert
SRM 614_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Accompanied with certified mass fraction values for each elements in trace elements in glass.
- The reference and information values of elements are reported as mass fraction.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, safety, handling,use, and maintenance instructions.
Altre note
Copper (Cu), Lead (Pb), Potassium (K), Rubidium (Rb), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Cobalt (Co), Europium (Eu), Iron (Fe), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Antimony (Sb), Cadmium (Cd), Gallium (Ga), Gold (Au), Nickel (Ni), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)