NIST600
Bauxite
NIST® SRM® 600, Australian
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 90 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 600_cert
SRM 600_SDS
Altre note
Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Vanadium(V) oxide (V2O5), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Manganese(II) oxide (MnO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na2O), Sulfur trioxide (SO3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Copper(II) oxide (CuO), Gallium(III) oxide (Ga2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)