NIST330A
Copper ore
NIST® SRM® 330a, mill heads
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 bottle x 90 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 330A_cert
SRM 330A_SDS
Altre note
Aluminium (Al), Barium (Ba), Calcium (Ca), Copper (Cu), Potassium (K), Magnesium (Mg), Sodium (Na)
Reference/Informational value is provided for the following analytes
.Iron (Fe), Silicon (Si), Cadmium (Cd), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Gallium (Ga), Lithium (Li), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Strontium (Sr), Yttrium (Y), Zinc (Zn), Zirconium (Zr), Molybdinum (Mo), Niobium (Nb), Phosphorus (P), Lead (Pb), Thorium (Th), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)