NIST3294
MultielementTablets
NIST®SRM®
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 225 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
mixture
Descrizione generale
Confezionamento
Altre note
Boron (B), Arsenic (As), Calcium (Ca), Cadmium (Cd), Chloride (Cl), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Iodine (I), Molybdenum (Mo), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Selenium (Se), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Potassium (K), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Cobalt (Co), Lanthanum (La), Silicon (Si), Sodium (Na), Strontium (Sr), Tin (Sn), Titanium (Ti), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)