Documenti fondamentali
NIST3116A
Erbium (Er) standard solution
NIST SRM 3116a
Sinonimo/i:
Erbium (Er) Standard Solution, Erbium nitrate
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 5 x 10 mL
Descrizione generale
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)