NIST2492
Bingham paste mixture for rheological measurements
NIST® SRM® 2492
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of kit for two batches
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 2492_cert
SRM 2492_SDS
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)