NIST2074
Sinusoidal roughness specimen
NIST® SRM® 2074
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Stato
solid
Confezionamento
pkg of each
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)