Merck
NIST1663A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1663A
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
format
mixture
General description
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Sulfur Dioxide (SO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide in nitrogen
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Classe di stoccaggio
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c