Documenti fondamentali
N0393
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-OL phosphate
≥30%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16NO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Concentrazione
≥30%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)