M4141
Methanesulfonic acid solution
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Sinonimo/i:
Sulfomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
4 M (with 0.2% (w/v) tryptamine)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(O)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)