M2047
Methyl salicylate
BioXtra
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.26 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 54 °C)
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
847 °F
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Punto di fusione
−8-−7 °C (lit.)
Densità
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?