Documenti fondamentali
IRMM620
Iron-57Fe solution
IRMM®, certified reference material, 0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
Scegli un formato
5 ML
CHF 954.00
CHF 954.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 954.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 954.00
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 57Fe
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
applicazioni
general analytical
Formato
single component solution
Descrizione generale
isotope abundance ratio
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM620
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)