Documenti fondamentali
IRMM313
Genomic DNA insert of Campylobacter coli (CNET068) and Campylobacter jejuni (CNET112)
IRMM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Campylobacter coli and jejuni (CNET068 and CNET112) agarose plugs for PFGE
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
genomic analysis
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Certified for the DNA fragment sizes.
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM313
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)