ICS006
Chlorite IC Standard
certified reference material
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC ICS-006-100
Concentrazione
1000 μg/mL in H2O
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)