GXAR501FM02E
MicroMist™ Nebulizer
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Qualità
0.2 mL/min with EzyFit & EzyLok
Produttore/marchio commerciale
(AR50-1-FM02E)
Compatibilità
Jobin Yvon/Horiba 24, 38 & 138 Series, Ultima, Activa
Descrizione generale
- Includes EZT-050 EzyFit Connector with 0.50mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
- Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
- This nebulizer supersedes AR50-1-FM02
- Suggested Gas Flow 1 L/min
- Suggested Sample Uptake 0.2 mL/min
Note legali
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)