GXAR27075FC2E
Conikal™ Nebulizer
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Qualità
2 mL/min with EzyFit & EzyLok
Produttore/marchio commerciale
(AR27-075-FC2E)
Compatibilità
Spectro/Ametek EOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Spectro/Ametek SOP/Modula, CIROS, Genesis, ARCOS
Descrizione generale
- Includes EZT-075 EzyFit Connector with 0.75mm ID x 1.3mm OD x 700mm L tubing (1 unit)
- Includes EL-1 EzyLok Connector Kit
- Suggested Gas Flow 0.75 L/min
- Suggested Sample Uptake 2 mL/min
Note legali
Conikal is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)