Documenti fondamentali
GX308083068
Supelco
Semi Demountable Torch
for Agilent 4500/7500
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Qualità
for Agilent 4500/7500
Produttore/marchio commerciale
(30-808-3068)
Compatibilità
Agilent/HP 4500
Agilent/HP 7500
Descrizione generale
Includes:
  • 31-808-3051 (Quartz Torch Body for Agilent SDT)
  • 31-808-0773 (Tapered Quartz Injector 2.4mm)
  • 31-808-3067 (Torch Adaptor)
  • GAZ-0604 (GazFit Connectors, 2 for 6mm OD side arms, 2 for 4mm OD side arms (PKT.4))
  • 31-100-0106 (Extractor Tool for Semi Demountable Torch, 14.2mm (standard size))
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)