GX308070528
Quartz Torch
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Qualità
High Solids Full Length with 90 Deg. Bend & 2.3 mm Injector
for 700-ES or Vista Axial
Produttore/marchio commerciale
(30-807-0528)
Compatibilità
Agilent/Varian 700-ES Series Axial, Vista Axial
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)