Documenti fondamentali
ERMCE196
Bovine blood (Pb, Cd)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 AMP
CHF 172.00
CHF 172.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
CHF 172.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 172.00
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
certified by the BSC
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCE196
Altre note
Sales restrictions may apply
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5