Documenti fondamentali
ERMCA713
Abwasser (Spurenelemente)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
100 ML
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 279.00
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCA713
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4