Merck
ERMBF439D
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 1% DP-004114-3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maize GMO Standard DP-004114-3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)