Documenti fondamentali
ERMBF439A
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, blank
Scegli un formato
1 EA
CHF 84.80
CHF 84.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 84.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 84.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF439A
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)